agency
JPE
NF
Ph. Eur.
品質等級
蒸汽密度
5.14 (vs air)
蒸汽壓力
0.01 mmHg ( 20 °C)
產品線
EMPROVE® EXPERT
形狀
liquid
自燃溫度
600 °F
expl. lim.
8.5 %
技術
API processing | cocrystal formation: suitable
折射率
n20/D 1.485 (lit.)
有用的pH值範圍
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
bp
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
mp
17.9-21 °C (lit.)
密度
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
儲存溫度
2-25°C
SMILES 字串
OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
InChI 密鑰
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
寻找既能满足您的应用需求同时又符合监管要求的合适辅料是一项复杂棘手的难题。 凭借应用专业技术和监管专业知识,我们可针对您的开发、扩大化及生产过程提供提供支持。
作为Emprove®计划的一部分,我们的原料随附完备的支持文件,以帮助您确保自己的制药和生物制药产品合规、维持完整供应链透明度并规避相关风险。我们的SAFC®高质量产品线面向生物制药和制药制剂和生产应用,经过严格的质控程序检验,同时严格遵守适用的cGMP指南生产。
作为Emprove®计划的一部分,我们的原料随附完备的支持文件,以帮助您确保自己的制药和生物制药产品合规、维持完整供应链透明度并规避相关风险。我们的SAFC®高质量产品线面向生物制药和制药制剂和生产应用,经过严格的质控程序检验,同时严格遵守适用的cGMP指南生产。
應用
三乙醇胺(Trolamine)是一种可作为基础缓冲成分的叔胺,常用作小分子药物的终端调配缓冲剂。它也可以用作细胞裂解和生物分子下游色谱的过程缓冲液。
作为一种多药典产品,三乙醇胺(Trolamine) mprove® Expert满足N-亚硝基二乙醇胺的Ph值要求。此外,低微生物和内毒素限制有助于在高风险应用中使用本产品。
作为一种多药典产品,三乙醇胺(Trolamine) mprove® Expert满足N-亚硝基二乙醇胺的Ph值要求。此外,低微生物和内毒素限制有助于在高风险应用中使用本产品。
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
354.2 °F - closed cup
閃點(°C)
179 °C - closed cup