物料
aluminum gauge
Agency
non-compendial
描述
air pressure controller
特点
display
包装
pkg of 1 kit
应用
air monitoring
pharmaceutical
相容性
for use with MAS-100 Iso®
运输
ambient
储存温度
no temp limit
一般描述
MAS-100 ISO NT®压力检测试剂盒是专门用于MAS-100 ISO NT®空气采样器的附加附件。 专门开发了MAS 100 Iso系列,用于监测和测量洁净室、RABS和隔离器中固定采样位置的微生物污染。 压力检测试剂盒用于检测安装在隔离器或洁净室中的仪器的密封性。该试验验证了阀门和内部连接的密封性。在调整和/或校准之前,应对每个存在的取样头进行压力试验。
应用
MAS-100 ISO NT® 压力测试试剂盒是用于测试阀和内部连接的密封性的附加附件。微生物空气采样设备广泛用于制药和个人护理行业以及食品、饮料和环境应用。
法律信息
MAS-100 ISO is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 ISO MH is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 ISO NT is a registered trademark of MBV AG
储存分类代码
10-13 - German Storage Class 10 to 13