主要文件
1.16743
Supelco
二甲基亚砜
EMPLURA®
别名:
DMSO, 甲基亚砜
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2SO
CAS号:
分子量:
78.13
Beilstein:
506008
MDL编号:
UNSPSC代码:
12191502
EC索引号:
200-664-3
NACRES:
NA.05
蒸汽密度
2.7 (vs air)
质量水平
蒸汽压
0.42 mmHg ( 20 °C)
产品线
EMPLURA®
方案
≥99% (GC)
表单
liquid
自燃温度
573 °F
效能
28300 mg/kg LD50, oral (Rat)
40000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
42 %, 63 °F
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
杂质
≤0.001% Free acid (as CH3COOH)
≤0.2% Water
折射率
n20/D 1.479 (lit.)
运动粘度
2.14 cSt
沸点
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
转变温度
flash point 87 °C
溶解性
1000 g/L
密度
1.10 g/mL (lit.)
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
EMPLURA® 是我们为高纯度产品提供的一种低成本替代产品。通过EMPLURA 我们为非管制行业中的多种基本应用以及要求不高的应用、制备实验室工作和清洁目的提供一系列溶剂。EMPLURA 溶剂提供了充足的规格信息和最重要的参数。
应用
  • A simple and efficient synthesis of 5-hydroxymethylfurfural from carbohydrates using acidic ionic liquid grafted on silica gel.:本文提供一种新型的5-羟甲基糠醛合成方法,DMSO在提高温和条件下的反应效率和选择性中发挥重要作用(Doan VTC et al., 2024)。
  • Controlling Tin Halide Perovskite Oxidation Dynamics in Solution for Perovskite Optoelectronic Devices.:本文探讨了DMSO在锡卤化物钙钛矿氧化反应控制中的作用,有助开发稳定高效的光电器件(Nazeeruddin MKK et al., 2024)。
  • Preparation technology comparison and performance evaluation of different protein A affinity chromatographic materials.:本文优化蛋白纯化用色谱材料的制备和性能,DMSO在其中发挥有效作用(Zhou LJ et al., 2024)。
  • Application of copper (I) selective ligands for PET imaging of reactive oxygen species through metabolic trapping.:DMSO的新用途,开发铜(I)选择性配体用于正电子发射断层扫描(PET),提高医学诊断的成像技术(Tada T et al., 2024)。
注意
在室温下容易过冷并缓慢重融。 固化产品可以通过加热至室温来重新液化,而不会损害产品。
产品规格
空气中的饱和浓度:8.0 g/m3(20 °C)
分析说明
纯度(GC): ≥ 99.0%
鉴别(IR):符合
游离酸(以CH₃COOH计): ≤ 0.001 %
密度(d 20 °C/4 °C):1.099 - 1.101
折射率(n 20/D):1.478 - 7.5
熔点: ≥ 18.0 °C
吸收:符合
有关物质(GC):符合
易碳化物质:符合
水: ≤ 0.2 %
法律信息
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
188.6 °F - closed cup
闪点(°C)
87 °C - closed cup