主要文件
1.15936
Sigma-Aldrich
赤藓红B(C.I.45430)
for microscopy Certistain®
别名:
赤藓红B(C.I.45430)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H6I4Na2O5
CAS号:
分子量:
879.86
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116130
EC索引号:
240-474-8
质量水平
表单
solid
效能
1840 mg/kg LD50, oral (Rat)
组成
Dye, ≥80% gravimetric
pH值(酸碱度)
6-7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
溶解性
100 g/L
堆积密度
470 kg/m3
εmax
930-1170 at 524-527 nm in water at 0.005 g/L
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Na+].[Na+].Ic1c2c(cc(c1[O-])I)C(=C4C(=C(C(=O)C(=C4)I)I)O2)c3c(cccc3)C(=O)[O-]
InChI
1S/C20H8I4O5.2Na/c21-11-5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)29-18(9)14(23)16(11)25;;/h1-6,25H,(H,27,28);;/q;2*+1/p-2
InChI key
IINNWAYUJNWZRM-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
赤藓红B(C.I.45430)是一种用于显微镜检查的CERTISTAIN®干染料,通常用作人源样品材料中的复染剂、可区分蛋白质、结缔组织、纤维和角蛋白。根据用户要求和个人喜好,可用于制备常用的水性或酒精性赤藓红B染色液。 由于该染料属于Certistain®染料产品组合,因此在放行前根据严格的质量标准进行化学分析(CE认证和IVD产品),并保证具有高染色质量和可靠的染色结果。有关详细信息,请参阅使用说明 (IFU)。IFU 可以从本网页下载。
分析说明
染料含量(重量分析): ≥ 80 %
鉴别
-钠:
通过测试
- 紫外线/可见光谱:通过测试
最大吸收λ 最大值(水):524 - 527 nm
比吸光系数 A 1%/1cm(λmax;0.005 g/l;水):930 - 1170
TLC-测试:通过测试
干燥失重(100 °C): ≤ 10 %
适用于显微镜检查:通过测试
法律信息
CERTISTAIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°C)
182 °C - closed cup