Agency
NF
Ph. Eur.
质量水平
产品线
EMPROVE® ESSENTIAL
表单
solid
mp
43-57 °C
应用
pharmaceutical
semi-solid formulation
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
O(CCCCCCCCCCCCCCCC)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H64O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-34-32(33)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-31H2,1-2H3
InChI key
PXDJXZJSCPSGGI-UHFFFAOYSA-N
一般描述
在制剂配制过程中,寻找既能满足您的应用需求同时又符合监管要求的合适辅料是一项复杂棘手的难题。凭借应用专业技术和监管专业知识,我们可针对您的开发、扩大化及生产过程提供提供支持。
作为Emprove®计划的一部分,我们的原料随附完备的支持文件,以帮助您确保自己的制药和生物制药产品合规、维持完整供应链透明度并规避相关风险。我们的SAFC®高质量产品线面向生物制药和制药制剂和生产应用,经过严格的质控程序检验,同时严格遵守适用的cGMP指南生产。
作为Emprove®计划的一部分,我们的原料随附完备的支持文件,以帮助您确保自己的制药和生物制药产品合规、维持完整供应链透明度并规避相关风险。我们的SAFC®高质量产品线面向生物制药和制药制剂和生产应用,经过严格的质控程序检验,同时严格遵守适用的cGMP指南生产。
应用
棕榈酸十六烷基酯通常用作增粘剂及半固体外用制剂的配方基料。
法律信息
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg