主要文件
1.14785
Supelco
Nickel Test, photometric
photometric, 0.02-5.00 mg/L (Ni), Spectroquant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116116
NACRES:
NA.24
产品名称
镍测试, photometric, 0.02-5.00 mg/L (Ni), Spectroquant®
产品线
Spectroquant®
质量水平
用途
sufficient for 250 tests
250 tests
特殊分析物
nickel
测量范围
0.02-5.00 mg/L (Ni)
技术
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
检测方法
photometric (Dimethylglyoxime)
储存温度
15-25°C
一般描述
方法:光度法0.02 - 5.00 mg/l Ni Spectroquant®
该Spectroquant
® 镍测试可以准确定量各种水中的镍离子。镍(II)离子由碘氧化,然后在氨溶液中由丁二酮肟转化为一种可用光度法测定的棕红色复合物。
MQuant®试纸可用于以经济、快速的方式对样品进行预测试,以便在使用定量方法(例如Spectroquant®测试)之前对镍浓度和可能的稀释因子进行估算。
我们所有的比色池和试剂测试盒都配备了独特的实时ID(2维码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
该Spectroquant® 试剂测试盒包含高度稳定的即用型试剂混合物,用于根据随附说明书所述流程进行分析。
法律信息
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system, Thyroid
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
访问文档库
实验方案
Photometric determination with Dimethylglyoxime subsequent to acid mineralisation; DIN decomposition