主要文件
1.14402
Supelco
Chromate Test Kit, colorimetric
0.005-0.10 mg/L (Cr), 0.011-0.22 mg/L (CrO₄²⁻), MQuant®
别名:
铬酸盐目视检测试剂盒
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116116
NACRES:
NA.24
产品名称
铬酸盐测试, colorimetric, 0.005-0.10 mg/L (Cr), 0.011-0.22 mg/L (CrO42-), for use with MQUANT®
特殊分析物
chromate
质量水平
测量范围
0.005-0.10 mg/L (Cr)
0.011-0.22 mg/L (CrO42-)
相容性
for use with MQUANT®
检测方法
colorimetric
储存温度
15-25°C
一般描述
方法:比色法,带色卡和长试管比较器 0.005 - 0.01 - 0.02 - 0.03 - 0.04 - 0.05 - 0.06 - 0.08 - 0.10 mg/l Cr 0.011 - 0.022 - 0.045 - 0.07 - 0.09 - 0.11 - 0.13 - 0.18 - 0.22 mg/l CrO₄²⁻ MQuant®
应用
  • 环境监测:铬酸盐测试对于监测水和土壤中的六价铬含量至关重要。这类测试有助于评估工业排放造成的环境污染,对于确保遵守环境法规至关重要。最近的研究重点是使用纳米混合(Al-Fe-Zr)氧化物吸附剂同时萃取磷酸盐和铬酸盐,证明其在检测水中铬酸盐污染方面具有更高的灵敏度和准确性(Pala et al., International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2021)。
法律信息
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Corrosion
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3