一般說明
25个玻璃板 10 x 10 cm
这些平板使用户能够快速,轻松地应用任何类型的样品,甚至是大量稀释的样品。我们的浓缩带板是基于两种吸附剂的不同吸附性能。第一种是使用样品的大孔浓缩吸附剂;第二个是用于分离的选择性层。无论斑点’的形状,大小或位置如何,样品始终集中为一条窄带,在该窄带中两个吸附剂重叠并且分离开始。这些平板使用户能够快速,轻松地应用任何类型的样品,甚至是大量稀释的样品。
聯結
替代:13727-5; 13727
分析報告
比表面积(根据BET;5-Pt测量):480 - 540 m²/g
孔体积(N₂-等温线):0.74 - 0.84 ml/g
d 50(激光衍射,尺寸分布):5 - 7 µm
层厚度:150 - 200 µm
每块板的层厚度偏差: ≤ 35 µm
层厚浓缩区:70 - 110 µm
浓缩区厚度的波动: ≤ 35 µm
色谱检测:
显色试验
hRf 值
- bleu vif organol,显色试验,亲脂性:
18 - 24
- Ceres黑色G,显色试验,亲脂性:39 - 46
- 紫罗兰色,显色试验,亲脂性:59 - 66
在调节板上测定的典型值
洗脱剂:甲苯(相对湿度 45%)
孔体积(N₂-等温线):0.74 - 0.84 ml/g
d 50(激光衍射,尺寸分布):5 - 7 µm
层厚度:150 - 200 µm
每块板的层厚度偏差: ≤ 35 µm
层厚浓缩区:70 - 110 µm
浓缩区厚度的波动: ≤ 35 µm
色谱检测:
显色试验
hRf 值
- bleu vif organol,显色试验,亲脂性:
18 - 24
- Ceres黑色G,显色试验,亲脂性:39 - 46
- 紫罗兰色,显色试验,亲脂性:59 - 66
在调节板上测定的典型值
洗脱剂:甲苯(相对湿度 45%)