主要文件
1.12349
Sigma-Aldrich
Tantalum powder
98+
别名:
Tantalum powder
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Ta
CAS号:
分子量:
180.95
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141741
EC索引号:
231-135-5
NACRES:
NA.22
质量水平
表单
solid
自燃温度
>250 °C
效能
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值(酸碱度)
7 (20 °C in H2O, aqueous suspension)
mp
2996 °C
溶解性
<0.010 g/L
密度
16.6 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
500 kg/m3
储存温度
no temp limit
InChI
1S/Ta
InChI key
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Identity (elemental analysis): passes test
Assay: ≥ 98.0 %
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg