主要文件
1.11844
Supelco
TLC板,硅胶60,带浓缩区10 x 2.5 cm
pkg of 50 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
别名:
Silica Gel TLC Plates with Concentrating Zone
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
NACRES:
NB.21
材料
glass support
silica gel 60 matrix
品質等級
特點
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
包裝
pkg of 50 plates
技術
thin layer chromatography (TLC): suitable
層厚度
250 μm
板長度 × 寬度
20 cm × 10 cm
粒徑
10-12 μm
孔徑
60 Å medium pore diameter
儲存溫度
2-30°C
一般說明
50个玻璃平板 10 x 20 cm
这些平板使用户能够快速,轻松地应用任何类型的样品,甚至是大量稀释的样品。我们的浓缩带板是基于两种吸附剂的不同吸附性能。第一种是使用样品的大孔浓缩吸附剂;第二个是用于分离的选择性层。无论斑点’的形状,大小或位置如何,样品始终集中为一条窄带,在该窄带中两个吸附剂重叠并且分离开始。这些平板使用户能够快速,轻松地应用任何类型的样品,甚至是大量稀释的样品。
聯結
替代:11844-6; 11844
分析報告
比表面积(根据BET;5-Pt测量):480 - 540 m²/g
孔体积(N₂-等温线):0.74 - 0.84 ml/g
d 50(激光衍射,尺寸分布):9.7 - 11.7 µm
层厚度:170 - 250 µm
每块板的层厚度偏差: ≤ 50 µm
层厚浓缩区:90 - 130 µm
浓缩区厚度的波动: ≤ 35 µm
色谱检测:
显色试验
hRf 值
- bleu vif organol,显色试验,亲脂性:
15 - 21
- Ceres黑色G,显色试验,亲脂性:36 - 42
- 紫罗兰色,显色试验,亲脂性:51 - 58
在调节板上测定的典型值
洗脱液:甲苯(相对湿度45%)