文件
1.09949
Supelco
Magnesium standard
1000 mg Mg, (MgCl₂ in 6% HCl) Titrisol®
别名:
Magnesium Reference Standard for ICP/AAS
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
產品線
Titrisol®
形狀
concentrate
技術
AAS: suitable
ICP: suitable
pH值
<1 (20 °C in H2O)
密度
1.09 g/cm3 at 20 °C
應用
industrial qc
pharmaceutical
格式
single component solution
儲存溫度
15-25°C
分析報告
content (Mg): 1000 mg / Ampoule
Determination method: Complexometric titration.
(traceable to NIST - SRM 682)
Accuracy of the method: +/- 2 mg
法律資訊
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1