主要文件
1.09676
Supelco
2′,7′-二氯荧光素
fluorenscence indicator, ACS, Reag. Ph Eur
别名:
2′,7′-二氯荧光素
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H10Cl2O5
CAS号:
分子量:
401.20
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171501
EC索引号:
200-968-6
NACRES:
NA.21
产品名称
2′,7′-二氯荧光素, indicator ACS,Reag. Ph Eur
等级
ACS reagent
质量水平
Agency
reag. Ph. Eur.
表单
solid
缺失
≤3% loss on drying, 110°C
堆积密度
390 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Clc1cc2c(cc1O)Oc3c(cc(c(c3)O)Cl)C42OC(=O)c5c4cccc5
InChI
1S/C20H10Cl2O5/c21-13-5-11-17(7-15(13)23)26-18-8-16(24)14(22)6-12(18)20(11)10-4-2-1-3-9(10)19(25)27-20/h1-8,23-24H
InChI key
VFNKZQNIXUFLBC-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析说明
溶液澄清度(根据ACS):通过测试
干燥失重(110 °C): ≤ 3
作为吸收指示剂的适用性(根据ACS):通过测试
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3