Merck
所有图片(4)
主要文件
1.08684
Supelco
对二甲苯
for analysis EMSURE® ISO
别名:
对二甲苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H4-1,4-(CH3)2
CAS号:
分子量:
106.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12191501
EC索引号:
203-396-5
NACRES:
NB.21
等级
reagent grade
质量水平
Agency
reag. ISO
蒸汽压
8.7 hPa ( 20 °C)
产品线
EMSURE®
方案
≥99.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
540 °C
效能
3910 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.1-7 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
杂质
≤0.00025 meq/g Acidity
≤0.00025 meq/g Alkalinity
≤0.01% Water
≤0.1% Benzene (GC)
≤0.1% Toluene (GC)
≤3% Ethylbenzene (GC)
蒸发残留物
≤0.001%
颜色
clearAPHA: ≤10
折射率
n20/D 1.495-1.499
沸点
138.4 °C/1013 hPa
mp
13.3 °C
转变温度
flash point 24 °C
密度
0.86 g/cm3 at 20 °C
痕量阳离子
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Cc1ccc(cc1)C
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
InChI key
URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
一般描述
EMSURE 等级的溶剂适用于广泛的经典实验室应用,并且常用于受监管且要求很高的实验室应用。EMSURE 提供全球最佳和最广泛的产品规格。在此声明,我们的EMSURE 系列产品符合ACS、欧洲药典(Reag.Ph Eur)试剂部分以及ISO标准。
应用
  • 用于可持续光电应用且尺寸可以调节的CdS量子点的生物启发设计和非酶促水性合成:说明了二水合醋酸镉在硫化镉量子点绿色合成中的应用,该研究为光电和光催化应用带来了巨大的潜力(Ozdemir et al., 2023)。
  • 用于高效钙钛矿型太阳能电池的多功能添加剂CdAc(2):描述了二水合醋酸镉作为多功能添加剂,提高钙钛矿太阳能电池效率的作用,这对可再生能源技术的进步非常关键(Ren et al., 2023)。
联系
Discover EMSURE - to be more than sure!
其他说明
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
法律信息
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
80.6 °F - closed cup
闪点(°C)
27 °C - closed cup