Key Documents
1.08339
Millipore
沙氏葡萄糖肉汤
GranuCult® prime, Dextrose 2 %, according to EP, USP, JP, granular, for yeasts, for molds, pkg of 500 g
别名:
沙氏葡萄糖肉汤
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106213
NACRES:
NA.74
agency
JP
USP
according to EP
品質等級
無菌
non-sterile
形狀
granular
成份
Dextrose, 2%
包裝
pkg of 500 g
製造商/商標名
GranuCult® prime
儲存條件
dry media (Keep tightly closed)
技術
microbiological culture: suitable
顏色
light yellow
pH值
5.5-5.7 (22 °C, 30 g/L in H2O, after autoclaving)
溶解度
30 g/L
體積密度
640 kg/m3
應用
clinical
microbiology
儲存溫度
15-25°C
適合性
molds
yeasts
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
GranuCult® 特级2%沙氏葡萄糖肉汤(根据危害EP/USP/JP) 用于酵母和霉菌的培养和分离以及 白色念珠菌的缺失测试。高浓度的葡萄糖和低pH值促进生长、孢子(分生孢子和孢子囊)形成以及酵母和霉菌色素的形成。它还抑制细菌的生长。
應用
GranuCult® 特级 SABOURAUD-2% 葡萄糖肉汤适用于培养皮癣菌、酵母菌和霉菌。它还可用于无菌测试以及药品和化妆品的抑菌活性测定。
特點和優勢
  • GranuCult® 提供优质的颗粒状培养基。
  • 由于可降低吸入粉尘和有毒物质的风险,更安全和可持续,从而创造了更安全的工作环境。
  • 具有良好的可湿性、溶解性和自由流动性。
  • 方便使用,即使在温暖和潮湿环境下也能将组分分离和结块的情况降至最低。
  • 批次间重复性高
  • 保质期长达五年
  • 测试菌株数超过所有监管要求
  • 造粒技术允许培养基内添加多种补充剂,无需再额外添加
分析報告
外观(澄清度):澄清
外观(颜色):黄褐色
pH值(25 °C):5.4 - 5.8
典型成分(g/L):肉蛋白胨5.0;来自酪蛋白的蛋白胨5.0;D(+)葡萄糖20.0。
生长(须毛癣菌 ATCC 18748):良好至非常好
生长(红毛癣菌 ATCC 28188):一般至良好
生长(鸡小孢子菌 ATCC 12108):一般至良好
生长(阿耶洛毛癣菌 ATCC 28454):一般至良好
生长(巴西曲霉(以前称为黑曲霉)ATCC 16404 (WDCM 00053)):良好至非常好
生长(团青霉 ATCC 10428):良好至非常好
孵育:7天;28°C
根据EP、USP和JP的协调方法进行生长促进测试。
参考培养基上的接种物(白色念珠菌 ATCC 10231(WDCM 00054)): ≤ 100
生长(白色念珠菌 ATCC 10231(WDCM 00054)):一般至非常好
孵育:最多3天;30-35°C
以上信息在发布之时为最新信息,如有更改,恕不另行通知(与我们公司签订管理权变更协议的客户除外)。如果公司内部事务或《标准法规》提出要求,则可以随时以任何方式更改信息/格式。
其他說明
  • 肉汤外观澄清,黄棕色。
  • 25 °C时pH值在5.4-5.8范围内。
腳註
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律資訊
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
商品
The different types of culture media, that are used to grow microorganisms in the laboratory for quality control, are classified by several criteria, such as consistency, composition, or selectivity.
The different types of culture media, that are used to grow microorganisms in the laboratory for quality control, are classified by several criteria, such as consistency, composition, or selectivity.
The different types of culture media, that are used to grow microorganisms in the laboratory for quality control, are classified by several criteria, such as consistency, composition, or selectivity.
The different types of culture media, that are used to grow microorganisms in the laboratory for quality control, are classified by several criteria, such as consistency, composition, or selectivity.
查看所有结果