表单
medium granules (dehydrated (DCM))
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
包装
pkg of 5 kg
pkg of 500 g
制造商/商品名称
GranuCult®
技术
microbiological culture: suitable
pH值(酸碱度)
6.9-7.3 (37 °C, 29 g/L in H2O, after autoclaving)
溶解性
29 g/L
堆积密度
610 kg/m3
应用
microbiology
pharmaceutical
储存温度
15-25°C
适用性
anaerobic bacteria
一般描述
硫代乙醇酸盐肉汤是一种复杂的微生物生长培养基,广泛用于支持需氧和厌氧微生物的生长。硫代乙醇酸盐肉汤含有硫代乙醇酸,一种还原剂,可在培养基中创造促进厌氧菌生长的缺氧环境。此外,该培养基还含有刃天青,一种氧化还原指示剂,可根据氧气含量而改变颜色。 硫代乙醇酸盐肉汤用于微需氧细菌的培养,微需氧细菌需要部分氧气和二氧化碳水平才能实现最佳生长。它可用于测试生物体的’需氧量或其在厌氧或微需氧环境中生长的能力。该肉汤还可以补充其他生长因子,例如维生素或氨基酸,以促进挑剔细菌的生长。
应用
硫代乙醇酸盐肉汤通常用作预增菌培养基,用于从各种环境、食品和饮料样品中回收、生长和鉴定厌氧菌。它可以支持多种微生物的生长
特点和优势
我们的颗粒培养基:
- 更安全- 显著减少毒性和过敏原物质吸入,从而产生极少的过敏反应。操作工具和环境污染更少。
- 准确 - 即使在潮湿或温暖条件下也无需分离部件和夹具,确保获取具有更高性能和准确性的一致产品。
- 快速- 在水中快速均匀的溶解。
- 更简单- 由于流动性能更忧,更容易处理和称重培养基不会粘附在烧杯或容器上。
- 可靠 - 即使用少量培养基成分也能均匀分布,确保高重现性。
联系
替代:1.08190.5007
法律信息
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3