主要文件
1.07288
Supelco
正戊烷
hypergrade for organic trace analysis SupraSolv®
别名:
戊烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)3CH3
CAS号:
分子量:
72.15
Beilstein:
969132
MDL编号:
UNSPSC代码:
12191502
EC索引号:
203-692-4
NACRES:
NA.03
蒸汽密度
2.48 (vs air)
质量水平
产品线
SupraSolv®
方案
≥99.9% (GC)
表单
liquid
自燃温度
500 °F
效能
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
~8.3 %
技术
gas chromatography (GC): suitable
杂质
≤0.01% Water
蒸发残留物
≤3.0 mg/L
颜色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.358 (lit.)
沸点
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
转变温度
flash point -48 °C (refers to pure substance)
溶解性
0.4 g/L
密度
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
用于有机物痕量分析的超纯SupraSolv® 是一种独特且通用的溶剂质量标准,可用于所有三种气相色谱检测方法(ECD、FID和MS)。由于保留时间范围大,即使是低沸点物质也可以可靠地进行分析。
应用
该溶剂可用于以下研究:
  • 通过GC-MS定量测定葡萄酒中的微量气味活性多功能团硫醇
  • 通过GC和触角电位图(EAG)分析植食性昆虫侵害的抱子甘蓝的挥发物
  • 通过GC和火焰离子化检测器(FID)分析土壤中的杀虫剂草达灭和噻草平。
分析说明
纯度(GC): ≥ 99.9 %
鉴别(IR):符合
蒸发残渣: ≤ 3.0 mg/l
水: ≤ 0.01 %
颜色: ≤ 10 色度
GC/ECD(保留范围从1,2,4-三氯苯至十氯联苯,单一信号(林丹标准品)): ≤ 2 pg/ml
GC/ECD(保留范围从二氯甲烷至1,2,4-三氯苯,单一信号(四氯甲烷)): ≤ 1 ng/ml
GC/FID(保留范围从正十一烷到正十四烷,单一信号(正十四烷标准品)): ≤ 2 ng/ml
GC/MSD(保留范围从正十一烷到正十四烷,扫描范围30-600 amu,单一信号(正十四烷标准品)): ≤ 2 ng/ml
适用于残留物分析
其他说明
欢迎探索各式各样的实验室安全配件和设备,以安全操作溶剂,在首次使用时就能获得较高的安全水平。
法律信息
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
-40.0 °F
闪点(°C)
-40 °C
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 5
1 of 5
Removal of organic contaminants from soils by an electrokinetic process: the case of molinate and bentazone. Experimental and modeling
Ribeiro A, et al.
Separation & Purification Reviews, 79(2), 193-203 (2011)
Selective preconcentration of volatile mercaptans in small SPE cartridges: Quantitative determination of trace odor-active polyfunctional mercaptans in wine
Mateo-Vivaracho L, et al.
Journal of Separation Science, 32(21), 3845-3853 (2009)
GC-EAG-analysis of volatiles from Brussels sprouts plants damaged by two species of Pieris caterpillars: olfactory receptive range of a specialist and a generalist parasitoid wasp species
Smid HM, et al.
Chemoecology, 12(4), 169-176 (2002)