文件
1.07174
SAFC
石蜡
highly liquid, Ph. Eur., BP, JP, NF
制药生产
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12181503
酶委員會索引編號:
232-455-8
agency
BP
JP
NF
Ph. Eur.
品質等級
蒸汽壓力
0.0001 hPa ( 20 °C)
形狀
liquid
自燃溫度
>300 °C
運動黏度
16 cSt(40 °C)
bp
300-450 °C/1,013 hPa
轉變溫度
flash point >180 °C
密度
0.85 g/cm3 at 20 °C
應用
pharma/biopharma processes
儲存溫度
2-30°C
一般說明
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
應用
Paraffin highly liquid is suitable for use in pharmaceutical processes.
法律資訊
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Asp. Tox. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
275.0 °F
閃點(°C)
135 °C