主要文件
1.07021
Supelco
丙酮
for analysis EMPARTA® ACS, for extraction
别名:
Dimethyl ketone, Propanone, 2-Propanone
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COCH3
CAS号:
分子量:
58.08
Beilstein:
635680
MDL编号:
UNSPSC代码:
12191502
EC索引号:
200-662-2
NACRES:
NB.21
等级
ACS reagent
for extraction
reagent grade
质量水平
蒸汽密度
2 (vs air)
蒸汽压
184 mmHg ( 20 °C)
描述
for analytical purposes
产品线
EMPARTA®
方案
≥99.5% (GC)
表单
liquid
自燃温度
465 °C (DIN 51794)
效能
5800 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
13.2 %
dilution
(for routine analytical applications)
杂质
≤0.0003% Substances reducing potassium permanganate (as O)
≤0.0003 meq/g Titrable acid
≤0.0006 meq/g Titrable base
≤0.002% Aldehydes (as formaldehyde)
≤0.05% 2-Propanol (GC)
≤0.05% Methanol (GC)
≤0.5% Water
蒸发残留物
≤0.001%
颜色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.359 (lit.)
pH值(酸碱度)
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
容量
1000  g/kg water absorbing capacity
沸点
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
转变温度
flash point <-20 °C
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
包装形式
neat
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
EMD Millipore 提供 EMPARTA 级溶剂,供分析实验室日常使用。EMPARTA 级溶剂提供的测试参数比 EMPARTA 少,但是质量仍然很高。EMPARTA 溶剂符合 ACS 要求,使其成为各种分析应用的理想选择。
应用
丙酮的发光强度取决于溶液组分。丙酮吸收UV光,导致丙酮光分解和放射性产物。
包装
1.07021.0521:500ML,最小订单量:20
1.07021.2521:2.5L,最小订单量:4
分析说明
纯度(GC): ≥ 99.5 %
同一性(IR):符合
水中溶解度:符合
颜色: ≤ 10 Hazen
可滴定酸: ≤ 0.0003 meq/g
可滴定的碱: ≤ 0.0006 meq/g
甲醇(GC): ≤ 0.05 %
2-丙醇(GC): ≤ 0.05 %
醛(以甲醛计): ≤ 0.002 %
还原高锰酸钾的物质(以 O 计): ≤ 0.0003 %
蒸发残留物: ≤ 0.001 %
水: ≤ 0.5 %
法律信息
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
1.4 °F - closed cup
闪点(°C)
-17.0 °C - closed cup
访问文档库
其他客户在看
相关内容
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
查看所有结果