蒸汽压
1.6 hPa ( 400 °C)
质量水平
表单
solid
自燃温度
>115 °C
杂质
≤0.01% Chloride (Cl)
沸点
889 °C/1013 hPa
mp
97.8 °C
密度
0.97 g/cm3 at 20 °C
痕量阳离子
Ca: ≤0.1%
K: ≤0.05%
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Na+]
InChI
1S/Na/q+1
InChI key
FKNQFGJONOIPTF-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Ca (Calcium): ≤ 0.1 %
K (Potassium): ≤ 0.05 %
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Ca (Calcium): ≤ 0.1 %
K (Potassium): ≤ 0.05 %
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
补充剂危害
储存分类代码
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
闪点(°F)
179.6 °F
闪点(°C)
82 °C