About This Item
经验公式(希尔记法):
C37H40N2Na4O13S
CAS号:
分子量:
844.74
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171502
EC索引号:
217-743-3
NACRES:
NA.05
推荐产品
产品名称
甲基百里酚蓝钠盐, metal indicator
质量水平
表单
solid
缺失
≤7% loss on drying, 50°C/ <1 hPa; 3h
pH值(酸碱度)
6.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
溶解性
460 g/L
堆积密度
570 kg/m3
Amax
430-450 nm (buffer pH 7.0)
602-606 nm (buffer pH 7.0)
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[S]1(=O)(=O)OC(c4c1cccc4)(c3c(c(c(c(c3)C(C)C)O)CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])C)c2c(c(c(c(c2)C(C)C)O)CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])C
InChI
1S/C37H44N2O13S.4Na/c1-19(2)23-11-28(21(5)25(35(23)48)13-38(15-31(40)41)16-32(42)43)37(27-9-7-8-10-30(27)53(50,51)52-37)29-12-24(20(3)4)36(49)26(22(29)6)14-39(17-33(44)45)18-34(46)47;;;;/h7-12,19-20,48-49H,13-18H2,1-6H3,(H,40,41)(H,42,43)(H,44,45)(H,46,47);;;;/q;4*+1/p-4
InChI key
DIZZDZCUMBBRSG-UHFFFAOYSA-J
分析说明
鉴别(UV/VIS-光谱):通过测试
最大吸光度λ 1(缓冲液pH 7.0):602 - 606 nm
最大吸光度 λ 2(缓冲液pH 7.0):430 - 450 nm
比吸光系数 A 1%/1cm(λ1最大值;0.04 g/l;缓冲液pH 7.0;以干燥物质计算): ≥ 60
比吸光系数 A 1%/1cm(λ2最大值;0.04 g/l;缓冲液pH 7.0;以干燥物质计算): ≥ 85
干燥失重(50 °C/ <1 hPa;3h): ≤ 7%
作为指示剂的适用性(用于金属滴定):通过测试
最大吸光度λ 1(缓冲液pH 7.0):602 - 606 nm
最大吸光度 λ 2(缓冲液pH 7.0):430 - 450 nm
比吸光系数 A 1%/1cm(λ1最大值;0.04 g/l;缓冲液pH 7.0;以干燥物质计算): ≥ 60
比吸光系数 A 1%/1cm(λ2最大值;0.04 g/l;缓冲液pH 7.0;以干燥物质计算): ≥ 85
干燥失重(50 °C/ <1 hPa;3h): ≤ 7%
作为指示剂的适用性(用于金属滴定):通过测试
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3