主要文件
1.05786
Supelco
HPTLC板,纤维素
pkg of 50 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
别名:
纤维素HPTLC片
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115711
NACRES:
NB.21
物料
cellulose matrix
glass support
质量水平
特点
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
包装
pkg of 50 plates
技术
thin layer chromatography (TLC): suitable
层厚度
60-110 μm
板长度 × 宽度
20 cm × 10 cm
储存温度
2-30°C
一般描述
50个玻璃板 20 x 10 cm
应用
玻璃HPTLC纤维素板。纤维素HPTLC板,尺寸20 x 10 cm,50片。
联系
替代:5786-6; 5786