主要文件
1.05423
Supelco
Ammonia solution
28-30%, for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
别名:
氢氧化铵 溶液, 氨水, 阿摩尼亚水
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH4OH
CAS号:
分子量:
35.05
Beilstein:
3587154
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352402
NACRES:
NA.21
产品名称
氨溶液28-30%, for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
等级
ACS reagent
质量水平
Agency
reag. Ph. Eur.
蒸汽压
635 hPa ( 20 °C)
产品线
EMSURE®
表单
liquid
expl. lim.
27 %
浓度
28.0-30.0% NH4OH
杂质
≤0.020 ppm Ag (Silver)
≤0.020 ppm Ga (Gallium)
≤0.020 ppm In (Indium)
≤0.020 ppm Li (Lithium)
≤0.050 ppm Ba (Barium)
≤0.050 ppm Cd (Cadmium)
≤0.050 ppm Co (Cobalt)
≤0.050 ppm Cr (Chromium)
≤0.050 ppm Mn (Manganese)
≤0.050 ppm Mo (Molybdenum)
≤0.050 ppm Ni (Nickel)
≤0.050 ppm Pb (Lead)
≤0.050 ppm Tl (Thallium)
≤0.100 ppm Au (Gold)
≤0.100 ppm Bi (Bismuth)
≤0.100 ppm Cu (Copper)
≤0.100 ppm Fe (Iron)
≤0.100 ppm Mg (Magnesium)
≤0.100 ppm Pt (Platinum)
≤0.100 ppm Sn (Tin)
≤0.100 ppm Sr (Strontium)
≤0.100 ppm Ti (Titanium)
≤0.100 ppm Zn (Zinc)
≤0.2 ppm Sulphide (S)
≤0.3 ppm Chloride (Cl)
≤0.5 ppm Heavy metals (as Pb)
≤0.5 ppm Phosphate (PO4)
≤0.500 ppm Al (Aluminium)
≤0.500 ppm As (Arsenic)
≤0.500 ppm Ca (Calcium)
≤0.500 ppm K (Potassium)
≤0.500 ppm Na (Sodium)
≤10 ppm Carbonate (as CO2)
≤10 ppm Non volatile matter
≤2 ppm Nitrate (NO3)
≤2 ppm Pyridine and related substances
≤2 ppm Sulphate (SO4)
≤5 ppm Silicate (as SiO2)
≤5 ppm Substances reducing potassium permanganate
SMILES字符串
[NH4+].[OH-]
灼烧残渣
≤10 ppm
pH值(酸碱度)
>12 (20 °C in H2O, strongly alkaline)
沸点
32 °C
mp
-72 °C
密度
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
0.892-0.910 (relative density (d 20/20))
储存温度
2-30°C
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
InChI key
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
由于质量和安全方面,氨溶液将不再存放于玻璃瓶中,而是仅提供HDPE瓶。
请注意以下替换信息:
1054231000(1 L玻璃瓶)替换为1054231011(1 L HDPE瓶)
1054232500(2.5 L玻璃瓶)替换为1054232511(2.5 L HDPE瓶)
有关我们符合人体工程学且不易碎的HDPE瓶的更多信息,请访问:www.SigmaAldrich.com/hdpe-bottle
分析说明
含量(酸度,NH₃):28.0-30.0%
验证:通过测试
外观:通过测试
溶液外观:通过测试
相对密度(d 20/20):0.892-0.910
碳酸盐(CO₂形式): ≤ 10 ppm
氯化物(Cl): ≤ 0.3 ppm
硝酸盐(NO₃): ≤ 2 ppm
磷酸盐(PO₄): ≤ 0.5 ppm
重金属(以 Pb 计): ≤ 0.5 ppm
硅酸盐(SiO₂形式): ≤ 5 ppm
硫酸盐(SO₄): ≤ 2 ppm
硫化物(S): ≤ 0.2 ppm
Ag(银): ≤ 0.020 ppm
Al(铝): ≤ 0.500 ppm
As(砷): ≤ 0.500 ppm
Au(金): ≤ 0.100 ppm
Ba(钡): ≤ 0.050 ppm
Bi(铋): ≤ 0.100 ppm
Ca(钙): ≤ 0.500 ppm
Cd(镉): ≤ 0.050 ppm
Co(钴): ≤ 0.050 ppm
Cr(铬): ≤ 0.050 ppm
Cu(铜): ≤ 0.100 ppm
Fe(铁): ≤ 0.100 ppm
Ga(镓): ≤ 0.020 ppm
In(铟): ≤ 0.020 ppm
K(钾): ≤ 0.500 ppm
Li(锂): ≤ 0.020 ppm
Mg(镁): ≤ 0.100 ppm
Mn(锰): ≤ 0.050 ppm
Mo(钼): ≤ 0.050 ppm
Na(钠): ≤ 0.500 ppm
Ni(镍): ≤ 0.050 ppm
Pb(铅): ≤ 0.050 ppm
Pt(铂): ≤ 0.100 ppm
Sn(锡): ≤ 0.100 ppm
Sr(锶): ≤ 0.100 ppm
Ti(钛): ≤ 0.100 ppm
Tl(铊): ≤ 0.050 ppm
Zn(锌): ≤ 0.100 ppm
吡啶及相关物质: ≤ 2 ppm
可还原高锰酸盐物质(ACS):通过测试
可还原高锰酸钾物质: ≤ 5 ppm
炽灼残渣: ≤ 10 ppm
非挥发性物质: ≤ 10 ppm
法律信息
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2