主要文件
1.05394
Millipore
Granucult® 肠道菌增菌Mossel肉汤
According to ISO 21528; For microbiology
别名:
EE肉汤,MOSSEL肠道菌增菌肉汤,肠道菌增菌肉汤, MOSSEL肠道菌增菌肉汤,肠道菌增菌肉汤
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41106213
NACRES:
NA.74
Agency
ISO 21528
质量水平
无菌性
non-sterile
表单
granular
制造商/商品名称
GranuCult® prime
技术
microbiological culture: suitable
pH值(酸碱度)
7.3 (37 °C, 45 g/L in H2O, after autoclaving)
溶解性
45 g/L
堆积密度
630 kg/m3
应用
food and beverages
microbiology
储存温度
15-25°C
适用性
enterobacteriaceae
一般描述
Granucult®肠杆菌增菌Mossel肉汤预期用于选择性富集肠杆菌。不希望的伴随细菌菌群被亮绿和牛胆汁抑制。葡萄糖有利于全部肠杆菌的生长,培养基的高缓冲能力可防止形成的酸杀死培养物。葡萄糖是主要的能量来源,支持全部肠杆菌科的快速生长,而动物组织的酶消化物提供氮、维生素和氨基酸。
应用
Granucult®肠杆菌增菌Mossel肉汤预期用于选择性富集食品和动物饲料及其他材料中的肠杆菌
分析说明
外观(澄清度):澄清
外观(颜色):绿色
pH值(25 °C):7.0 - 7.4
根据最新版本的DIN EN ISO 11133进行生长促进测试。
大肠埃希菌、沙门氏菌和粪肠球菌的混合接种物。
粪肠球菌的其他单一培养物
在XLD琼脂和胰蛋白酶大豆琼脂上确认
参考培养基上的接种物(大肠埃希菌 ATCC 8739(WDCM 00012)): ≤ 100
参考培养基上的接种物(大肠埃希菌 ATCC 25922(WDCM 00013)): ≤ 100
参考培养基上的接种物(鼠伤寒沙门氏菌ATCC 14028(WDCM 00031)): ≤ 100
参考培养基上的接种物(肠炎沙门氏菌ATCC 13076(WDCM 00030)): ≤ 100
参考培养基上的接种物(粪肠球菌 ATCC 19433(WDCM 00009)): ≥ 1000
参考培养基上的接种物(粪肠球菌 ATCC 29212(WDCM 00087)): ≥ 1000
VRBD琼脂上生长(大肠埃希菌 ATCC 8739(WDCM 00012)):>10个菌落
VRBD琼脂上生长(大肠埃希菌 ATCC 25922(WDCM 00013)):>10个菌落
VRBD琼脂上生长(鼠伤寒沙门氏菌 ATCC 14028(WDCM 00031)):>10个菌落
VRBD琼脂上生长(肠炎沙门氏菌 ATCC 13076(WDCM 00030)):>10个菌落
在胰蛋白酶大豆琼脂上生长(粪肠球菌ATCC 19433(WDCM 00009)):总抑制
在胰蛋白酶大豆琼脂上生长(粪肠球菌ATCC 29212(WDCM 00087)):总抑制
菌落(大肠埃希菌ATCC 8739(WDCM 00012)):粉红色至红色菌落,有或没有沉淀光晕
菌落(大肠埃希菌ATCC 25922(WDCM 00013)):粉红色至红色菌落,有或没有沉淀光晕
菌落(鼠伤寒沙门氏菌ATCC 14028(WDCM 00031)):粉红色至红色菌落,有或没有沉淀光晕
菌落(肠炎沙门氏菌ATCC 13076(WDCM 00030)):粉红色至红色菌落,有或没有沉淀光晕
培养:
EE肉汤:在37 ± 1 °C需氧条件下24 ± 2小时
在VRBD琼脂和胰蛋白酶大豆琼脂上确认:在37 ± 1 °C需氧条件下24 ± 3小时
法律信息
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs. The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Chronic 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3