1.04015
1 of 10
Z143928
实心玻璃珠
Supelco
1.04014
Glass beads 2 mm
Sigma-Aldrich
G8772
酸洗玻璃珠
1.04016
Glass beads 4 mm
Z273619
18406
玻璃珠
71013-M
ColiRollers® Plating Beads
Z250473
1.04017
Glass beads 5 mm
Z265926
no temp limit
100
货号
批号
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 9
Z143936
1.04018
Glass beads 6 mm
Z265934
Z380075
Steri Sterilizer replacement glass beads
Z250465
26-0010
白石英砂
G9268
未清洗玻璃珠