Merck
1.03795
SAFC
Cellvento® 4CHO COMP
chemically defined cell culture medium, ≤1.0 IU/mL endotoxin, pH 5.1-5.6(without supplement), pH 6.7-7.3(with supplement)
制药生产
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106213
品質等級
描述
shipped with cooling packs
產品線
Cellvento®
形狀
dry powder
技術
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
儲存溫度
2-8°C
一般說明
Cellvento® 4CHO化学定义细胞培养基 是专门为中国仓鼠卵巢(CHO)细胞生长 和单克隆抗体和重组蛋白的 悬浮培养 而开发的。该制剂非动物来源, 经化学定义, 不含水解物或未知成分。 Cellvento® 4CHO培养基已配制不含 L-谷氨酰胺。
應用
Cellvento® 4CHO培养基应用作 馈料式应用中的 扩增培养基和生产培养基。建议 在饲料批量生产过程中 与配套饲料添加剂Cellvento® 4Feed 结合使用。 培养基不含次黄嘌呤和胸腺嘧啶, 允许广泛利用, 也可用于DHFR转染细胞。进料不含葡萄糖, 以便在进料批处理过程中微调葡萄糖浓度, 从而 尽量减少乳酸的产生。饲料中含有 半胱氨酸和酪氨酸, 不应添加任何额外的碱性饲料。 本产品用于研究或进一步生产, 但不适用于人类或治疗用途
數量
按照 每升培养基23.7克粉末配制。
法律資訊
CELLVENTO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
商品
This case study walks through optimizing feed and media for upstream bioprocessing and how it translates to large-scale bioreactors.
Our step-by-step guide to optimizing media and feed combinations for upstream bioprocessing.
Our step-by-step guide to optimizing media and feed combinations for upstream bioprocessing.
Our step-by-step guide to optimizing media and feed combinations for upstream bioprocessing.
查看所有结果
相关内容
Eliminate the need to clean, autoclave and assemble your traditional glass bioreactors and save days of downtime with the Mobius® 3L Single-use Bioreactor.