文件
1.03170
Supelco
铬黑T(C.I.14645)
metal indicator, ACS, Reag. Ph Eur
别名:
铬黑T(C.I.14645), 铬黑T,2-羟基-1-(1-羟基-2-萘偶氮)-6-硝基萘-4-磺酸钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H12N3NaO7S
CAS号:
分子量:
461.38
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
217-250-3
NACRES:
NB.21
product name
铬黑T(C.I.14645), indicator for complexometry ACS,Reag. Ph Eur
等級
ACS reagent
品質等級
agency
reag. Ph. Eur.
形狀
powder
效力
17590 mg/kg LD50, oral (Rat)
損耗
≤7% loss on drying, 110°C
顏色
black to dark brown
pH值
3.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
溶解度
50 g/L
體積密度
400‑600 kg/m3
λmax
612-616 nm (buffer pH 10.0)
儲存溫度
15-25°C
InChI
1S/C20H13N3O7S.Na/c24-17-10-18(31(28,29)30)15-9-12(23(26)27)6-7-14(15)19(17)22-21-16-8-5-11-3-1-2-4-13(11)20(16)25;/h1-10,21,25H,(H,28,29,30);/q;+1/p-1/b22-19-;
InChI 密鑰
JHUJLRKQZAPSDP-GXTSIBQPSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
聯結
替代:EX0100-5; EX0100
分析報告
鉴别(UV/VIS光谱):通过测试
外观:黑色至深棕黑色细粉末,最后有颗粒状部分
溶液澄清度:通过测试
吸收最大值λmax.(缓冲液pH 10.0):612 - 616 nm
比吸光系数 A 1%/1cm(λ最大值;0.02 g/l;缓冲液pH 10.0;以干燥物质计算):400 - 510
干燥失重(110 °C): ≤ 7 %
作为指示剂的适用性(对于络合滴定,ACS):通过检测
作为指示剂的适用性(Reag.Ph Eur):通过测试
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2