product name
溴甲酚紫, indicator ACS,Reag. Ph Eur
等級
ACS reagent
品質等級
agency
reag. Ph. Eur.
形狀
solid
損耗
≤1% loss on drying, 110°C
visual transition interval
5.2-6.8, greenish yellow to blue-violet
mp
242 °C
體積密度
515 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C21H16Br2O5S/c1-11-7-13(9-16(22)19(11)24)21(14-8-12(2)20(25)17(23)10-14)15-5-3-4-6-18(15)29(26,27)28-21/h3-10,24-25H,1-2H3
InChI 密鑰
ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N
分析報告
转换范围:pH 5.2 - pH 6.8 绿黄色-蓝紫色
溶液外观:通过检测
干燥失重(110 °C): ≤ 1
转换范围(根据ACS):通过测试
灵敏度测试:通过测试
溶液外观:通过检测
干燥失重(110 °C): ≤ 1
转换范围(根据ACS):通过测试
灵敏度测试:通过测试
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3