蒸汽压
1.33 hPa ( 20 °C)
质量水平
产品线
EMSURE®
方案
≥99% (GC)
表单
liquid
自燃温度
640 °C
效能
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.2-12 % (v/v)
杂质
≤0.0001% Chloride (Cl)
≤0.0001% Fe (Iron)
≤0.0001% Heavy metals (as Pb)
≤0.001% Free acid (as HCl)
≤0.005% Sulfated ash
≤0.01% Water
沸点
180 °C/1013 hPa
mp
-17 °C
转变温度
flash point 66 °C
溶解性
0.13 g/L
密度
1.31 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Clc1c(cccc1)Cl
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
InChI key
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
联系
其他说明
法律信息
配件
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
闪点(°F)
150.8 °F - closed cup
闪点(°C)
66.0 °C - closed cup