主要文件
1.02126
Millipore
α-Cyclodextrine
for biochemistry
别名:
α-Cyclodextrine, Schardinger α-dextrin, Cyclohexaamylose, Cyclomaltohexaose
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C36H60O30
CAS号:
分子量:
972.84
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352201
EC索引号:
233-007-4
NACRES:
NA.79
质量水平
方案
≥98.0% (HPLC)
表单
solid
效能
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
278 °C
堆积密度
500 kg/m3
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
O1C2OC(C(OC3OC(C(OC4OC(C(OC5OC(C(OC6OC(C(OC7OC(C1C(C7O)O)CO)C(C6O)O)CO)C(C5O)O)CO)C(C4O)O)CO)C(C3O)O)CO)C(C2O)O)CO
InChI
1S/C36H60O30/c37-1-7-25-13(43)19(49)31(55-7)62-26-8(2-38)57-33(21(51)15(26)45)64-28-10(4-40)59-35(23(53)17(28)47)66-30-12(6-42)60-36(24(54)18(30)48)65-29-11(5-41)58-34(22(52)16(29)46)63-27-9(3-39)56-32(61-25)20(50)14(27)44/h7-54H,1-6H2
InChI key
HFHDHCJBZVLPGP-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Purity (HPLC): ≥ 98.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Water (according to Karl Fischer): ≤ 11.0 %
Spec. rotation [α²0/D (1 %; water; calc. on anhydrous substance): +148.0 - +153.0 °
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3