主要文件
1.01748
Supelco
硫酸钡
for white standard DIN 5033
别名:
硫酸钡
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
BaO4S
CAS号:
分子量:
233.39
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
EC索引号:
231-784-4
NACRES:
NA.24
质量水平
效能
>20000 mg/kg LD50, oral (Rat)
技术
UV/Vis spectroscopy: suitable
pH值(酸碱度)
3.5-10.0 (20 °C, 100 g/L in H2O, suspension)
mp
1380 °C
溶解性
<0.01 g/L
密度
4.5 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
500 kg/m3
储存温度
no temp limit
SMILES字符串
[Ba+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Ba.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI key
TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
应用
硫酸钡,在比色计校准中用作白色标准品。例如,当分析土壤的颜色以估计其矿物质含量时。
特点和优势
分析证书(CoA)包括光谱密度反射系数和标准颜色值。
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash
访问文档库
Soil color analysis for statistically estimating total carbon, total nitrogen and active iron contents in Japanese agricultural soils
Moritsuka, N et al.
Soil Science and Plant Nutrition, 60, 475-485 (2014)