Key Documents
1.01160
Supelco
二氟氢化铵
pure
别名:
双氟氨, 蚀刻粉
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH4HF2
CAS号:
分子量:
57.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
NACRES:
NA.21
蒸汽壓力
1 hPa ( 20 °C)
品質等級
pH值
2 (20 °C, 5.7 g/L in H2O)
bp
>238 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
125 °C (lit.)
SMILES 字串
N.F.F
InChI
1S/2FH.H3N/h2*1H;1H3
InChI 密鑰
KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
CorrosionSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1