蒸汽密度
3 (20 °C, vs air)
质量水平
蒸汽压
73 mmHg ( 20 °C)
产品线
SupraSolv®
方案
≥99.8% (GC)
表单
liquid
自燃温度
801 °F
效能
5620 mg/kg LD50, oral (Rat)
>18000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
技术
GC/MS: suitable
杂质
≤0.02% Water
蒸发残留物
≤3.0 mg/L
颜色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.3720 (lit.)
沸点
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
转变温度
flash point -4 °C
溶解性
85.3 g/L
密度
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
包装形式
neat
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI key
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
- 青蒿中1个新的倍半萜类化合物活性跟踪分离对捻转血矛线虫L3感染性幼虫具有驱虫活性。:该研究探索了蒿属植物中生物活性化合物的分离,展示了乙酸乙酯在提取和纯化过程中的应用。这些发现可能会启发学术界的化学家开发天然产物的新型提取技术(Arango-De la Pava et al., 2024)。
- 番泻叶植物提取物对彩饰钝眼蜱和具尾扇头蜱的引诱和驱避特性。:本文详细介绍了乙酸乙酯从番泻叶植物中提取化合物的方法,并对其杀虫性能进行了测试,为其在生物测定指导的分馏中的应用提供了参考(Kinyua et al., 2024)。
法律信息
分析色谱柱
溶剂
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
24.8 °F
闪点(°C)
-4 °C
其他客户在看
实验方案
Complete workflow for the comprehensive analysis of terpenes in cannabis
Complete workflow for the comprehensive analysis of terpenes in cannabis
Complete workflow for the comprehensive analysis of terpenes in cannabis
Complete workflow for the comprehensive analysis of terpenes in cannabis