产品名称
总氮测试管, photometric, 0.5-15.0 mg/L (N), Spectroquant®
Quality Level
product line
Spectroquant®
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
nitrogen
measuring range
0.5-15.0 mg/L (N)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
aquaculture
boiler and cooling water
disposal drainage water
environmental
ground and surface water
milk and dairy products
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Koroleff digestion, 2,6-dimethylphenol)
storage temp.
15-25°C
General description
方法:光度法,DMP 0.5 - 15.0 mg/l N Spectroquant®
方法符合 ISO 23697-1,该标准规范了此重要参数的“小规模密封管方法”的使用。该消化类似于 EN ISO 11905-1。硝酸盐的测定类似于 DIN 38405-9。
Spectroquant® 氮气(总)反应池测试可以可靠地确定水样品中的总氮。总氮是凯氏定氮(有机氮和氨)、硝酸盐和亚硝酸盐的总和。在测定之前,需要先对样品进行消化,以将有机和无机含氮化合物转移到硝酸盐中,然后进一步与可光度分析的化合物反应。
Spectroquant® 反应池测试随附预装的16 mm圆形反应池和所有必需的试剂,以根据所提供的说明书进行分析。
所有Spectroquant®反应池和测试试剂盒都配备了独特的实时ID(二维条码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
方法符合 ISO 23697-1,该标准规范了此重要参数的“小规模密封管方法”的使用。该消化类似于 EN ISO 11905-1。硝酸盐的测定类似于 DIN 38405-9。
Spectroquant® 氮气(总)反应池测试可以可靠地确定水样品中的总氮。总氮是凯氏定氮(有机氮和氨)、硝酸盐和亚硝酸盐的总和。在测定之前,需要先对样品进行消化,以将有机和无机含氮化合物转移到硝酸盐中,然后进一步与可光度分析的化合物反应。
Spectroquant® 反应池测试随附预装的16 mm圆形反应池和所有必需的试剂,以根据所提供的说明书进行分析。
所有Spectroquant®反应池和测试试剂盒都配备了独特的实时ID(二维条码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 总氮测试管
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
存储类别
5.1B - Oxidizing hazardous materials
flash_point_f
84.2 °F
flash_point_c
29 °C
全球贸易项目编号
| 货号 | GTIN |
|---|---|
| 1006138001 | 04027269123741 |
| 1006130001 | 04022536733821 |