物種活性
human, mouse
製造商/商標名
Upstate®
技術
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... HDAC6(10013)
特異性
HDAC6
免疫原
6His标记的融合蛋白,对应人组蛋白脱乙酰酶6(HDAC6)的1031-1215位残基。
應用
抗HDAC6抗体,CT是用于检测HDAC6(也称为组蛋白脱乙酰基酶6)的兔多克隆抗体,&已在IP&WB中进行了测试。
研究子类别
组蛋白
组蛋白
研究类别
表观遗传学&核功能
表观遗传学&核功能
品質
已通过免疫印迹进行常规评估。
標靶描述
134kDa
聯結
替代:MABE546
外觀
形式:纯化
纯化的蛋白A
儲存和穩定性
自运送之日起在-20°C下保存2年
分析報告
对照
阳性抗原对照:目录# 12-303,Jurkat细胞裂解液。
阳性抗原对照:目录# 12-303,Jurkat细胞裂解液。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1