包裝
antibody small pack of 25 μg
製造商/商標名
Upstate®
技術
western blot: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... EHMT2(10919)
一般說明
蛋白 G9a(也称为组蛋白 H3-K9 甲基转移酶 3,常染色体组蛋白赖氨酸 N-甲基转移酶 2 和 HLA-B 相关转录本 8)
特異性
识别人 G9a 蛋白。
免疫原
对应于人 G9a 氨基酸 71-88 的肽(C-DERVDSDSKSEVEALTEQ)。
應用
使用在 WB 中验证的抗 G9a 抗体(兔多克隆抗体)检测 G9a(也称为 KMT1C)。
研究子类别
组蛋白
组蛋白
研究类别
表观遗传学&核功能
表观遗传学&核功能
品質
通过免疫印迹对 HeLa 核提取细胞裂解液进行了常规评估
標靶描述
140kda
外觀
在 30% 甘油,0.07M Tris-甘氨酸,pH 7.4、0.105 M NaCl,0.035% 叠氮化钠作为防腐剂的溶液中的蛋白 A 纯化的免疫球蛋白。
形式:纯化的
纯化的蛋白 A
儲存和穩定性
自发货之日起,在 -20°C 条件下可稳定保存 2 年。等分试样,避免反复冻融。为最大程度地回收产品,在打开瓶盖之前先将小瓶离心。
分析報告
对照
阳性抗原对照:货号12-309,HeLa细胞核提取物。添加 等体积Laemmli样品还原性缓冲液至10 μL提取物并 煮沸5分钟以还原制剂。在小型凝胶每个泳道上样20 μg 经还原的提取物。
阳性抗原对照:货号12-309,HeLa细胞核提取物。添加 等体积Laemmli样品还原性缓冲液至10 μL提取物并 煮沸5分钟以还原制剂。在小型凝胶每个泳道上样20 μg 经还原的提取物。
对照
阳性对照包括:HeLa 核提取物(12-309)。
阳性对照包括:HeLa 核提取物(12-309)。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Role of the PLDLS-binding cleft region of CtBP1 in recruitment of core and auxiliary components of the corepressor complex.
Molecular and cellular biology null
Gfi1 coordinates epigenetic repression of p21Cip/WAF1 by recruitment of histone lysine methyltransferase G9a and histone deacetylase 1.
Molecular and cellular biology null
Changes in C-terminal binding protein 2 (CtBP2) corepressor complex induced by E1A and modulation of E1A transcriptional activity by CtBP2.
The Journal of Biological Chemistry null
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 24(1), 184-195 (2009-09-16)
Maternal choline availability is essential for fetal neurogenesis. Choline deprivation (CD) causes hypomethylation of specific CpG islands in genes controlling cell cycling in fetal hippocampus. We now report that, in C57BL/6 mice, CD during gestational days 12-17 also altered methylation
Gene repressive activity of RIP140 through direct interaction with CDK8.
Molecular Endocrinology null