主要文件
07-303
Sigma-Aldrich
抗磷酸乙酰辅酶A羧化酶(Ser79)抗体
Upstate®, from rabbit
别名:
acetyl-CoA carboxylase 1, acetyl-CoA carboxylase-alpha, acetyl-Coenzyme A carboxylase alpha
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
canine, human
物種活性(以同源性預測)
bovine (immunogen homology), chicken (immunogen homology), rat (immunogen homology), mouse (immunogen homology), dog (immunogen homology)
包裝
antibody small pack of 25 μg
製造商/商標名
Upstate®
技術
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
phosphorylation (pSer79)
基因資訊
human ... ACACA(31)
一般說明
乙酰辅酶 A 羧化酶(ACC)是一种生物素依赖性酶,可通过其两种催化活性生物素羧化酶(BC)和羧转移酶(CT)催化乙酰辅酶 A 发生羧化反应生成丙二酰辅酶 A。在大多数原核生物中,ACC 是一种多亚基酶,而在大多数真核生物中,它是一种大型的多结构域酶。ACC 的活性可以在转录水平以及通过小分子调节剂和共价修饰来调控。人类基因组包含两种不同 ACC 的基因,即 ACACA 和 ACACB。酶的活性受可逆的磷酸化作用调控。如果发生磷酸化,该酶的活性会受到抑制;当激素、胰高血糖素或肾上腺素与受体结合,或细胞的能量状态低下时,就会发生磷酸化,从而导致 AMP 激活的蛋白激酶被激活。脂肪酸的存在抑制该酶的活性。当胰岛素与其细胞受体结合时,它会激活磷酸酶使该酶去磷酸化。因此,提高了乙酰辅酶 A 羧化酶的活性。最近,乙酰辅酶 A 羧化酶已成为设计新的抗肥胖和抗生素药物的靶标。
特異性
识别在丝氨酸 79处被磷酸化的乙酰 CoA 羧化酶,分子量 257 kDa。
免疫原
对应于大鼠乙酰 CoA 羧化酶的氨基酸 73-85 的 KLH 偶联的合成肽(C-HM RSSM [pS] GLHLVK)。
表位:N 端
應用
抗磷酸乙酰 CoA 羧化酶(Ser79)抗体是针对磷酸乙酰 CoA 羧化酶(Ser79)的抗体,可用于 WB。
研究子类别
胰岛素/能量信号传导
研究类别
信号传导
品質
通过蛋白质印迹对 λ 磷酸酶处理和未处理的 A375 细胞裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体以 1:500 的稀释度在经 λ 磷酸酶处理和未经处理的 A375 细胞的裂解液中检测到内源性磷酸乙酰 CoA 羧化酶(Ser79)。
標靶描述
257kda
聯結
替代:04-1009
外觀
在含有 0.1M Tris-甘氨酸(pH7.4),150 mM NaCl 和 0.05%NaN3 的缓冲液中的蛋白 A 纯化的抗体。
形式:纯化的
蛋白 A 色谱
儲存和穩定性
自收到之日起,在 2-8°C 条下可稳定保存 1 年。
处理建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
访问文档库
Caffeine acutely activates 5'adenosine monophosphate-activated protein kinase and increases insulin-independent glucose transport in rat skeletal muscles.
T Egawa, T Hamada, N Kameda, K Karaike, X Ma, S Masuda, N Iwanaka, T Hayashi
Metabolism, Clinical and Experimental null
Xiaoqing Zhu et al.
The Journal of biological chemistry, 291(33), 17020-17027 (2016-07-15)
AMP-activated protein kinase (AMPK) is a molecular energy sensor that acts to sustain cellular energy balance. Although AMPK is implicated in the regulation of a multitude of ATP-dependent cellular processes, exactly how these processes are controlled by AMPK as well
Caffeine activates preferentially alpha1-isoform of 5'AMP-activated protein kinase in rat skeletal muscle.
Egawa T, Hamada T, Ma X, Karaike K, Kameda N, Masuda S, Iwanaka N, Hayashi T
Acta Physiologica (Oxford, England) null
Modulation by peroxynitrite of Akt- and AMP-activated kinase-dependent Ser1179 phosphorylation of endothelial nitric oxide synthase
Zou, M. H., et al
The Journal of Biological Chemistry, 277, 32552-32557 (2002)
Jonas M Kristensen et al.
PloS one, 8(1), e53533-e53533 (2013-01-24)
Metformin is used as an anti-diabetic drug. Metformin ameliorates insulin resistance by improving insulin sensitivity in liver and skeletal muscle. Reduced mitochondrial content has been reported in type 2 diabetic muscles and it may contribute to decreased insulin sensitivity characteristic