主要文件
07-1802
Sigma-Aldrich
抗-TAF3抗体
serum, from rabbit
别名:
Transcription initiation factor TFIID subunit 3, 140 kDa TATA box-binding protein-associated factor, TBP-associated factor 3
Transcription initiation factor TFIID 140 kDa subunit, TAF(II)140, TAF140, TAF140, TAFII140
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
mouse
物種活性(以同源性預測)
rhesus macaque, guinea pig, human
技術
ChIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... TAF3(83860)
mouse ... Taf3(209361)
一般說明
TAF3是TFIID的一个亚基,最初被发现是因为其与发育调节转录因子Bric a brac 1(bab1)的相互作用,这与果蝇的模式形成和组织形态发生有关。TFIID是一种通用或基础转录因子,通过允许RNA聚合酶II识别核心启动子来调节启动。TAF3-TBPL2复合物存在于成肌细胞中;然而,分化成肌管后,它们被TRF3-TAF3复合物所取代。还需要进一步的研究来阐明前者对后者复合物的作用和发展。
免疫原
标记GST的重组蛋白,对应于人TAF3。
應用
使用这种经验证可用于染色质免疫沉淀(ChIP)和免疫沉淀的抗-TAF3抗体检测TAF3。
染色质免疫沉淀:代表性批次利用转染细胞染色质免疫沉淀TAF3,转染细胞的生长条件有利于MyoD:EGFP转基因启动子的表达,而不是内源性MyoD启动子的表达。
研究子类别
转录因子
研究类别
表观遗传学&核功能
品質
在C2C12细胞裂解物中通过免疫沉淀进行了评估。
免疫沉淀分析:该抗体的1:1,000稀释液在500 µg C2C12细胞裂解物中检测到TAF3。
標靶描述
观察值〜180 kDa。
外觀
兔多克隆血清,含0.05%叠氮化钠。
未纯化
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。
使用建议:收货后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融循环,以免损坏IgG和影响产品性能。
分析報告
对照
C2C12细胞裂解液。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Geyan Wu et al.
EBioMedicine, 71, 103558-103558 (2021-09-15)
Resistance to platinum-based chemotherapy is a major cause of therapeutic failure during the treatment of epithelial ovarian cancer (EOC) patients. Our study aims to elucidate the molecular mechanisms by which ZNF711 down regulation promotes CISPLATIN resistance in EOC. ZNF711 expression
Lixue Cao et al.
Nature communications, 10(1), 3761-3761 (2019-08-23)
The mechanisms underlying how cells subjected to genotoxic stress reestablish reduction-oxidation (redox) homeostasis to scavenge genotoxic stress-induced reactive oxygen species (ROS), which maintains the physiological function of cellular processes and cell survival, remain unclear. Herein, we report that, via a