Key Documents
07-146
Sigma-Aldrich
抗组蛋白H2A(酸性贴剂)抗体
serum, Upstate®
别名:
H2A histone family, member Q, histone 2, H2ac, histone IIa, histone cluster 2, H2ac
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
yeast, chicken, human, rat, Saccharomyces cerevisiae, mouse
製造商/商標名
Upstate®
技術
ChIP: suitable
western blot: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
一般說明
组蛋白H2A是参与真核细胞染色质结构的5种主要组蛋白之一。H2A具有一个主要的球状结构域和一个长N末端的尾巴,其与核糖体核小体′串珠′结构体的结构有关。
特異性
可识别组蛋白H2A,Mr 14 kDa。
预计具有广泛的物种交叉反应性。
免疫原
KLH偶联合成肽对应于人组蛋白H2A的氨基酸88-97(IRNDEELNKL-C)。
應用
免疫荧光:
推荐抗磷酸组蛋白H2A.X(Ser139),克隆JBW301,目录号05-636。
抗组蛋白H2A(酸性补丁)抗体是一种兔多克隆抗体,用于检测组蛋白H2A(酸性补丁),也称为组蛋白2-H2Ac,组蛋白IIa了,&已在ChIP & WB中得到验证。
研究子类别
组蛋白
研究类别
表观遗传学&核功能
品質
通过蛋白质印迹对HeLa细胞裂解液的酸提取物进行了常规评估。
蛋白质印迹分析:
该批次的1:1000-1:5000稀释液在HeLa细胞裂解液的酸提取物中检测到组蛋白H2A(酸性补丁)。
標靶描述
14 kDa
外觀
兔抗血清多克隆IgG溶于含0.05%叠氮化钠的缓冲液中。冷冻溶液。
未纯化
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。
为了最大程度地回收产品,需在融化后和取下盖子之前将样品瓶进行离心。 避免反复冻融。处理建议:第一次融化后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。 分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。 避免反复冻融循环,以免损坏IgG和影响产品性能。
分析報告
对照
HeLa细胞提取物。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Regulation of the activation of the Fanconi anemia pathway by the p21 cyclin-dependent kinase inhibitor.
Rego MA, Harney JA, Mauro M, Shen M, Howlett NG
Oncogene null
Active VSG expression sites in Trypanosoma brucei are depleted of nucleosomes.
Stanne TM, Rudenko G
Eukaryotic Cell null
2-Amino-3-methylimidazo[4,5-f]quinoline (IQ) promotes mouse hepatocarcinogenesis by activating transforming growth factor-? and Wnt/?-catenin signaling pathways.
Xie, XL; Wei, M; Kakehashi, A; Yamano, S; Tajiri, M; Wanibuchi, H
Toxicological Sciences null
Michael Papetti et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 301(3), G508-G518 (2011-07-09)
Altered profiles of gene expression reflect the reprogramming of intestinal epithelial cells during their maturation along the crypt-luminal axis. To focus on genes important in this process, and how they in turn are regulated, we identified 14 transcripts commonly downregulated
MIG-32 and SPAT-3A are PRC1 homologs that control neuronal migration in Caenorhabditis elegans.
Karakuzu, O; Wang, DP; Cameron, S
Development null