polyclonal
纯化方式
affinity chromatography
种属反应性
human
种属反应性(根据同源性预测)
mouse (Human. Predicted to react with Mouse based on 100% sequence homology.)
技术
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... SLC2A1(6513)
一般描述
溶质载体家族2促进葡萄糖转运蛋白成员1(UniProt: P11166(也称葡萄糖转运蛋白1、红细胞/脑、GLUT-1, HepG2葡萄糖转运蛋白)由人类SLC2A1 (也称GLUT1)基因(基因ID:6513)编码。葡萄糖转运蛋白是一个完整的膜蛋白家族,可促进细胞摄取葡萄糖。研究人员描述过七种不同的葡萄糖转运蛋白,命名为GLUT-1至 7。GLUT-1是一种高度保守、分布广泛的多次跨膜蛋白(multi-pass membrane protein ),负责构成性葡萄糖摄取(constitutive glucose uptake)。它具有非常广泛的底物特异性,可以转运各种醛糖,包括戊糖和己糖。它也是胚胎和胎儿组织中的主要葡萄糖转运蛋白。在许多器官中,GLUT-1在血-组织屏障的内皮细胞中富集。因此,它的专职任务是将葡萄糖由血液运输至通过被动扩散只能获取限量小溶质的器官。它在哺乳动物红细胞膜中含量丰富,在红细胞膜上它可以快速平衡红细胞的细胞质和血浆中的葡萄糖。据报道在肿瘤发生中GLUT-1水平经常上调。SLC2A1基因突变与GLUT-1 缺陷综合征1和2有关,该缺陷综合征的特征是早期婴儿型癫痫性脑病、发育延迟、头小畸型、运动不协调以及阵发性运动诱发的运动障碍。
特异性
该兔多克隆抗体可特异性检测葡萄糖转运蛋白1(GLUT-1)。它靶向C末端区域12个氨基酸内的表位。
免疫原
与人葡萄糖转运蛋白-1(GLUT-1)的C端相对应的KLH偶联线性肽。
表位:C端
应用
已测试应用
- 免疫组织化分析:代表性批次的1:500稀释液在A431细胞中检测到GLUT-1。
- 免疫组织化学(石蜡)分析:代表性批次的1:1,000稀释液在人胰腺、人肺和人胎盘组织切片中检测到GLUT-1。
- 注意:实际最佳工作稀释度必须由最终用户确定,因为样本和实验条件可能会因最终用户而有所不同。
抗GLUT-1, CT(货号07-1401)是一种兔多克隆抗体,可检测葡萄糖转运蛋白1,经测试可用于蛋白质印迹法、免疫组织化学(石蜡)和免疫细胞化学。
研究子类别
胰岛素/能量信号
胰岛素/能量信号
研究类别
信号传导
信号传导
质量
通过蛋白质印迹对人脐静脉内皮细胞(HUVEC)裂解液进行了评估。
- 蛋白质印迹分析:该抗体的1:1000稀释液在人脐静脉内皮细胞(HUVEC)裂解液中检测到GLUT-1。
目标描述
观察值为〜54 kDa;计算值为54.08 kDa。在一些裂解液中可能会观察到未表征的条带。
联系
替代:AB1340
外形
亲和纯化
纯化的兔多克隆抗体,溶于含有0.02 M磷酸盐缓冲液(pH 7.6)、0.25 M NaCl和0.1%叠氮化钠的缓冲液中。
储存及稳定性
建议储存:+2°C至+8°C。
分析说明
对照
Jurkat细胞裂解液
Jurkat细胞裂解液
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
I W Smoak et al.
Anatomy and embryology, 201(5), 327-333 (2000-06-06)
The embryonic heart depends on glucose during early organogenesis. Glut-1 functions in constitutive glucose uptake in adult tissues and is the predominant glucose transporter in embryonic and fetal tissues. This study focuses on Glut-1 expression in the heart during normal
GLUT4 and UBC9 protein expression is reduced in muscle from type 2 diabetic patients with severe insulin resistance.
Kampmann, U; Christensen, B; Nielsen, TS; Pedersen, SB; ?rskov, L; Lund, S; M?ller, N; Jessen, N
Testing null
Expression of glucose transporter GLUT3 by endotoxin in cultured rat astrocytes: the role of nitric oxide.
Cidad, P, et al.
Journal of Neurochemistry, 79, 17-24 (2001)
Sugar transporter regulation by ATP and quaternary structure.
Cloherty, E K, et al.
Blood Cells, Molecules and Diseases, 27, 102-107 (2001)
GLUT1 protein expression correlates with unfavourable histologic category and high risk in patients with neuroblastic tumours.
Ramani, Pramila, et al.
Virchows Archiv (2013)