Key Documents
05-166
Sigma-Aldrich
抗-IGF-II抗体,克隆 S1F2
clone S1F2, Upstate®, from mouse
别名:
Anti-C11orf43, Anti-GRDF, Anti-IGF-II, Anti-PP9974, Anti-SRS3
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
S1F2, monoclonal
物種活性
human, rat
製造商/商標名
Upstate®
技術
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
同型
IgG1
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... IGF2(3481)
一般說明
人胰岛素样生长因子II (IGFII)含有67个氨基酸,结构特性类似于IGFI,包括62%的序列同源性。 在人血浆中,IGFI和 IGFII 与IGF结合蛋白相结合,IGF结合蛋白可运输多肽并部分调节其体内作用。除了胰岛素受体,IGFII 结合两种形式的 IGF受体,两种受体都在不同组织和培养的细胞中广泛分布。对于各种培养的细胞,包括小鼠3T3 细胞、12种正常大鼠肾细胞、人或鸡成纤维细胞以及MCF-7人乳腺癌细胞,IGFII 有促有丝分裂作用。
特異性
与人IGF-I的交叉反应性低于10%(Tanaka, H, 1989; Suzuki, T, 1989)。
该抗体检测 IGF-II。
免疫原
部分纯化的大鼠 IGF-II。克隆S1F2
應用
中和:10 μg/mL的先前批次产品抑制了 IGF-II (10 ng/mL) 对鸡胚胎成纤维细胞中DNA合成的刺激作用。 使用 ATP终点分析(ATPLiteÔ-M, Packard Instruments)评估细胞活力。先前批次的该抗体经测定可抑制[3H]-胸苷的IGF-II依赖性结合。
使用经验证可用于ELISA、IP、IC、NEUT& WB的抗-IGF-II抗体(克隆S1F2)检测IGF-II。
研究子类别
胰岛素/能量信号
研究类别
信号传导
品質
通过蛋白质印迹法对 HeLa 酸提取的核制剂(阳性)和重组组蛋白 H3(阴性)进行了评估。
蛋白质印迹分析:
该抗体以 1:5,000:– 1:10,000 的稀释度在 HeLa 核酸提取物中检测到三甲基化组蛋白 H3(Lys4)。
標靶描述
~7 kDa
外觀
形式:纯化
硫酸铵沉淀和DEAE-纤维素层析
纯化的小鼠单克隆IgG1 ,溶于含PBS(pH 7.4)的缓冲液中,通过硫酸铵沉淀和DEAE-纤维素色谱法纯化。 冷冻溶液。
儲存和穩定性
自收到之日起在-20ºC可稳定保存1年。
分析報告
对照
人头和颈肿瘤血管瘤组织
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Altered nephrogenesis due to maternal diabetes is associated with increased expression of IGF-II/mannose-6-phosphate receptor in the fetal kidney
Amri, K., et al
Diabetes, 50, 1069-1075 (2001)
Immunocytochemical demonstration of IGF-II-like immunoreactivity in human paraganglioma of the craniocervical region
Suzuki, T, et al
Virchows Archiv. A, Pathological Anatomy and Histopathology, 414, 515-521 (1989)
Marcel Trautmann et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 23(20), 6227-6238 (2017-06-24)
Purpose: Myxoid liposarcoma is an aggressive disease with particular propensity to develop hematogenic metastases. Over 90% of myxoid liposarcoma are characterized by a reciprocal t(12;16)(q13;p11) translocation. The resulting chimeric FUS-DDIT3 fusion protein plays a crucial role in myxoid liposarcoma pathogenesis;
Qing Qiu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 102(31), 11047-11052 (2005-07-26)
Fetal growth restriction (intrauterine growth restriction, IUGR) is a leading cause of perinatal mortality. However, the causes of aberrant development of the placenta and, thus, of the fetus, are not currently known. Insulin-like growth factor II (IGF-II) has been shown
IGF-II-like immunoreactivity in human tissues, neuroendocrine tumors, and PC12 cells
Suzuki, T, et al
Diabetes Research and Clinical Practice, 7 Suppl 1, S21-S27 (1989)