Merck
所有图片(4)
Key Documents
05-421
Sigma-Aldrich
抗-PP2A抗体,C亚基,克隆1D6
clone 1D6, Upstate®, from mouse
别名:
Replication protein C, protein phosphatase 2 (formerly 2A), catalytic subunit, alpha isoform, protein phosphatase 2, catalytic subunit, alpha isoform, serine/threonine protein phosphatase 2A, catalytic subunit, alpha isoform
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
1D6, monoclonal
物種活性
Saccharomyces cerevisiae, bovine, rabbit, rat, Xenopus, mouse, human
製造商/商標名
Upstate®
技術
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG2bκ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... PPP2CA(5515)
一般說明
2型蛋白丝氨酸/苏氨酸磷酸酶(PP2A)是由催化C亚基和两个调节(A和B)亚基组成的三聚体。已经发现了A和B亚基的许多亚型。PP2A对磷酸化酶激酶的α亚基具有高比活性,并且对抑制剂2不敏感。PP2A与PP2B/钙调神经磷酸酶和PP2C的区别在于其在不存在二价阳离子的情况下的部分活性以及对冈田酸抑制的高度敏感性。它也被认为是丝氨酸/苏氨酸激酶级联反应的主要下调剂。PP2B需要Ca2+/钙调蛋白才能发挥活性,并且是NFAT转录因子的激活剂。PP2C需要Mg2+,但对冈田酸,微囊藻毒素LR或钙调蛋白抑制剂三氟拉嗪不敏感。
特異性
该抗体可识别PP2A催化亚基,Mr 36 kDa。
免疫原
对应于人蛋白磷酸酶2A(PP2A)的36 kDa催化亚基的氨基酸295-309的16个残基合成肽(C-RGEPHVTRRTPDYFL)。 克隆1D6。
表位:氨基酸295-309
應用
使用使用经验证可用于IC,IP & IB的抗PP2A抗体,C亚基,克隆1D6检测PP2A。
免疫沉淀:
4 µg先前批次产品已在500 µg A431 RIPA裂解液中对PP2A进行了免疫沉淀。注意: 据报道,该抗体不会阻断磷酸酶活性。
免疫细胞化学:
5-10 µg/mL该抗体的先前批次在用含4%多聚甲醛的PBS固定10分钟的A431细胞中显示出PP2A的阳性免疫染色。
研究子类别
神经递质&受体
神经退行性疾病
研究类别
信号传导
神经科学
品質
通过蛋白质印迹法对人A431或鼠3T3/NIH RIPA细胞裂解液中进行了常规评估。
蛋白质印迹分析:
0.5-2 µg/mL该批次在人A431中以及先前在鼠3T3 RIPA细胞裂解液中检测到PP2A。
標靶描述
36 kDa
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG2aκ,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),0.15 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。冷冻溶液。
蛋白A层析
儲存和穩定性
自收到之日起在-20ºC可稳定保存1年。 避免反复冻融。为了最大程度地回收产品,在融化后和取下盖子之前,将原始样品瓶进行离心。
分析報告
对照
阳性抗原对照:货号12-301,未刺激的A431细胞裂解液。加入2.5µL 2-巯基乙醇/100µL裂解液,煮沸5分钟以减少制备量。在微凝胶每个泳道上样20µg经还原的裂解液。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Identification of protein phosphatase 1 as a mitotic lamin phosphatase
Thompson, L. J., et al
The Journal of Biological Chemistry, 272, 29693-29697 (1997)
Generation of Ppp2Ca and Ppp2Cb conditional null alleles in mouse.
Pengyu Gu,Xin Qi,Yue Zhou,Yun Wang,Xiang Gao
Genesis (2000)
H Wei et al.
The Journal of biological chemistry, 276(2), 1570-1577 (2000-10-20)
Protein phosphatase 2A (PP2A) is an essential eukaryotic serine/threonine phosphatase known to play important roles in cell cycle regulation. Association of different B-type targeting subunits with the heterodimeric core (A/C) enzyme is known to be an important mechanism of regulating
Circumventing embryonic lethality with Lcmt1 deficiency: generation of hypomorphic Lcmt1 mice with reduced protein phosphatase 2A methyltransferase expression and defects in insulin signaling.
MacKay, KB; Tu, Y; Young, SG; Clarke, SG
Testing null
Characterization of the PP2A alpha gene mutation in okadaic acid-resistant variants of CHO-K1 cells
Shima, H, et al
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 91, 9267-9271 (1994)