Merck
M-146
Supelco
3,4-亚甲基二氧吡咯烷酮盐酸盐(MDPV)标准液 CRM 溶液
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
别名:
3,4-亚甲基二氧吡咯戊酮 盐酸盐, MDPV 盐酸盐, MDPV
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H21NO3 · HCl
CAS号:
分子量:
311.80
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
质量水平
表单
liquid
特点
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
制造商/商品名称
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
浓度
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
技术
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
应用
forensics and toxicology
包装形式
single component solution
储存温度
−20°C
SMILES字符串
Cl.N3(CCCC3)C(CCC)C(=O)c1cc2c(cc1)OCO2
InChI
1S/C16H21NO3.ClH/c1-2-5-13(17-8-3-4-9-17)16(18)12-6-7-14-15(10-12)20-11-19-14;/h6-7,10,13H,2-5,8-9,11H2,1H3;1H
InChI key
PYQZNWFQAMFAMT-UHFFFAOYSA-N
一般描述
3,4-亚甲二氧基吡咯戊酮,也称为 MDPV、Mtv 或 Super Coke,是一种新型设计药品和兴奋剂,在欧洲和美国有滥用案例。2010 年中下旬,MDPV 开始作为一种合法的药品替代物出现在美国,并作为以 Ivory Wave、Tranquility 和 Cloud 9 等命名的“浴盐”销售。该认证的溶液标准在法医分析和临床毒理学的 GC/MS 或 LC/MS 的众多应用中提供尿液药品监测。
应用
  • MDPV HCl研究用化学品:可用于研究合成卡西酮对肠道微生物群的影响,提供了有关其更广泛生理效应的见解(Angoa-Pérez et al., 2023)。
  • 合成卡西酮:在法医学领域用于检测和定量测定头发中的合成卡西酮,协助分析药物滥用案件(Freni et al., 2019)。
  • 精神活性物质研究:考察了其对人类行为和心理健康的影响,有助于我们更深入地了解物质使用障碍。(Lendoiro et al., 2017)。
  • 多巴胺再摄取抑制剂:研究人员考察了其作为多巴胺再摄取抑制剂的潜在机制,为神经精神疾病治疗剂的开发提供了有价值的数据(Wood et al., 2015)。
法律信息
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
靶器官
Eyes,Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
49.5 °F - closed cup
闪点(°C)
9.7 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
This article highlights the impact that sample matrix effects can have on LC/MS response and discusses two novel approaches to reduce it.