About This Item
经验公式(希尔记法):
13C3C15H24O2
CAS号:
分子量:
275.36
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
推荐产品
等级
certified reference material
质量水平
表单
liquid
特点
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
制造商/商品名称
Cerilliant®
浓度
100 μg/mL in acetonitrile
技术
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
应用
clinical testing
clinical testing
包装形式
single component solution
储存温度
−20°C
SMILES字符串
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4[13cH][13c](O)[13cH]cc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1/i3+1,10+1,12+1
InChI key
VOXZDWNPVJITMN-CLMZCXLCSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
在女性中测量一种性激素雌二醇,以评估卵巢的活性和总体生殖功能。这种稳定的标记内标适合在内分泌、女性健康测试或临床化学应用中通过LC / MS定量分析妇女、男性或儿童中的雌二醇水平。
法律信息
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相关产品
产品编号
说明
价格
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
35.6 °F - closed cup
闪点(°C)
2 °C - closed cup