Merck
C-162
Supelco
卡芬太尼标准液 溶液
(sold as 100 ug/mL in methanol as free base), certified reference material, ampule of 0.5 mL, Cerilliant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H30N2O3 · C2H2O4
CAS号:
分子量:
484.54
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
形狀
liquid
特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 0.5 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
濃度
(sold as 100 ug/mL in methanol as free base)
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
forensics and toxicology
格式
single component solution
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C(OC)C(CC1)(N(C2=CC=CC=C2)C(CC)=O)CCN1CCC3=CC=CC=C3.OC(C(O)=O)=O
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
一种认证的Snap-N-Spike®溶液,适合用作临床毒理学、尿液药物测试、处方监测或法医分析应用中芬太尼 LC/MS或GC/MS测试方法的校准品和对照品的起始材料。商品名为Wildnil,可用作大型动物的全身麻醉药,2016年在非法市场作为新精神活性物质(NPS)或与海洛因组合出售。卡芬太尼(Carfentanil),一种μ阿片受体激动剂,又名4-甲氧羰基芬太尼。它是一种芬太尼类似物,药效比吗啡强10,000倍,是最强效的人工合成阿片类物质。
應用
本品为有证标准物质(CRM)溶液,用途包括:
  • 纸喷雾质谱(PS-MS)法定量分析药物粉末样品制成浆体中的芬太尼及其类似物
  • 评估便携式纳升液相色谱-电子电离-质谱(nLC-EI-MS)法现场鉴定芬太尼及其衍生物
  • 超高效液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)法分析全血样品液液萃取后的28种芬太尼类似物
  • 开发优化方法,采集和萃取固体非多孔表面的17种芬太尼和10种最常见的掺伪芬太尼,接着进行液相色谱-串联质谱法(LC-MS/MS)检测。
特點和優勢
  • 按照ISO/IEC 17025和ISO 17034认证标准充分鉴定
  • 附带全面的分析证书(CoA),提供稳定性、均一性、浓度准确性、不确定性和可追溯性方面的数据
  • 通过实时稳定性研究进行严格检测,确保准确性和保质期
  • 采用合格的精密天平通过重量法制备而成,最大限度减小不确定性
  • 在氩气保护下火焰密封安瓿瓶,确保长期保存
  • 安瓿瓶封装,外以“安全罐”保护,确保实验室安全转运和处理。
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup