Merck
860734P
Avanti
4E,14Z-Sphingadiene-d7
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
(2S,3R,4E,14Z)-2-aminooctadec-4,14-diene-1,3-diol-d7
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H28D7NO2
分子量:
304.52
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
package of 1 × 1 mg (860734P-1MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C (−15°C to −25°C)
SMILES 字串
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCC/C=C\C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860734P-1MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3