描述
1-stearoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine
化驗
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 1 g (855775P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (855775P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (855775P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (855775P-500mg)
製造商/商標名
Avanti Research™ - A Croda Brand
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C26H54NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-26(29)32-23-25(28)24-34-35(30,31)33-22-21-27(2,3)4/h25,28H,5-24H2,1-4H3
InChI 密鑰
IHNKQIMGVNPMTC-UHFFFAOYSA-N
應用
- 官能化碳纳米管 (CNT),用于开发DNA和CNT结合方法。
- 提高小鼠溶血磷脂酸 (LPA) 水平。
- 诱导TNF受体相关因子3相互作用蛋白2 (TRAF3IP2) 的内皮细胞 (EC) 表达。
包裝
法律資訊
也與該產品經常一起購買
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
商品
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn