方案
>99% (TLC)
表单
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (840857C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (840857C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (840857C-500mg)
制造商/商品名称
Avanti Research™ - A Croda Brand 840857C
浓度
10 mg/mL (840857C-25mg)
25 mg/mL (840857C-200mg)
25 mg/mL (840857C-500mg)
脂质类型
phospholipids
cardiolipins
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C37H71O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-37(39)45-35(34-44-46(40,41)42)33-43-36(38)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-18,35H,3-16,19-34H2,1-2H3,(H2,40,41,42);/q;+1/p-1/b18-17-;/t35-;/m1./s1
InChI key
PPYXMAJBOKWTQX-RYRMQHSSSA-M
一般描述
应用
生化/生理作用
包装
法律信息
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3