主要文件
Z757047
Kern temperature calibration set for DBS moisture analyzer
set of 1
别名:
moisture sensor, moisture tester
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41111502
NACRES:
NB.71
包裝
set of 1
製造商/商標名
Kern DBS-A01
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)