主要文件
Z743251
Julabo® bath tubing
metal (insulated with connector M16x1), L 0.5 m
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103706
NACRES:
NB.77
材料
metal (insulated with connector M16x1)
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Julabo 8930220
參數
50 °C (200 °C)
長度
0.5 m
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Flexible connection of the application to the temperature control instrument for optimal use in the respective temperature range.
法律資訊
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)