主要文件
Z742560
Replacement glass beads for MicroBead Sterilizer
size 3 mm, weight 1000 g
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41123300
NACRES:
NB.76
包装
pkg of 1
制造商/商品名称
Benchmark Scientific B1201-BEAD
尺寸
3 mm
重量
1000 g
一般描述
Micro Bead Sterilizer 1000g Glass Bead Refill
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)